1,2-Bis(dimethylamino)ethan for electrophoresis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TMEDA, N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
J63734.AC
J63734.AE
J63734.ACEA
1550
CZK
J63734.AC
J63734.AE
1,2-Bis(dimethylamino)ethan for electrophoresis
1,2-Bis(dimethylamino)ethan
Vzorec:
C₆H₁₆N₂ Bod varu: 120…122 °C Bod tání: –55 °C Hustota: 0,775 Bod vzplanutí: 18 °C (154 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008335 CAS číslo: 110-18-9 EINECS: 203-744-6 UN: 2372 ADR: 3,II Merck Index: 14,9134 |