2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
H35300.06
H35300.14
H35300.06EA
1940
CZK
H35300.06
H35300.14
2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene ≥98%
2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene
Vzorec:
C₇H₁₂ MW: 96,17 g/mol Bod varu: 94…96 °C Bod tání: –114 °C Hustota: 0,744 Bod vzplanutí: 10 °C (50 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008903 CAS číslo: 1000-86-8 EINECS: 213-677-4 UN: 3295 ADR: 3,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...