Tisk…
2-Amino-4-chloropyridine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chloro-2-pyridylamine, 4-Chloropyridin-2-amine
H59130.06 H59130.14
H59130.06EA 2130 CZK
H59130.06 H59130.14
2-Amino-4-chloropyridine 97%
2-Amino-4-chloropyridine
Vzorec: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
Bod tání: 129…133 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04113820
CAS číslo: 19798-80-2