α-Terpinene ≥90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
J62871.AP
J62871.AE
J62871.APEA
2820
CZK
J62871.AP
J62871.AE
α-Terpinene ≥90%
α-Terpinene
Vzorec:
C₁₀H₁₆ Bod varu: 173…175 °C Bod tání: –48 °C Hustota: 0,837 Bod vzplanutí: 50 °C (122 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001534 CAS číslo: 99-86-5 EINECS: 202-795-1 UN: 2319 ADR: 3,III Merck Index: 14,9170 |