2-Aminopurine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
J64919.MD
J64919.ME
J64919.03
J64919.MDEA
5560
CZK
J64919.MD
J64919.ME
J64919.03
2-Aminopurine 98%
2-Aminopurine
Vzorec:
C₅H₅N₅ Bod tání: 280…282 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00005566 CAS číslo: 452-06-2 EINECS: 207-197-4 |