EDTA cell culture reagent
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
J62948.36
J62948.A1
J62948.36EA
2870
CZK
J62948.36
J62948.A1
EDTA cell culture reagent
EDTA
CAS No.: 60-00-4
Molecular Formula: C10H16N2O8
Formula Weight: 292.24
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: ca 245° dec.
Beilstein Reference: 1716295
Merck Reference: 14,3517
MDL No.: MFCD00003541
Vzorec:
C₁₀H₁₆N₂O₈ Bod varu: 614 °C (1013 hPa) Hustota: 0,86 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: >100 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003541 CAS číslo: 60-00-4 EINECS: 200-449-4 REACH: 01-2119486399-18 Merck Index: 14,3517 |