Tisk…
3-Methoxyanthranilic acid
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-m-anisic acid, 3-Methoxyanthranilic acid, o-Anisidine-6-carboxylic acid, 2-Amino-3-methoxybenzoic acid
J64244.06 J64244.14
J64244.06EA 4430 CZK
J64244.06 J64244.14
3-Methoxyanthranilic acid
3-Methoxyanthranilic acid
Vzorec: C₈H₉NO₃
MW: 167.16
Bod tání: 169…170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075178
CAS číslo: 3177-80-8