8-Bromoadenine
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
J65582.MC
J65582.ME
J65582.03
J65582.MCEA
2340
CZK
J65582.MC
J65582.ME
J65582.03
8-Bromoadenine
8-Bromoadenine
Vzorec:
C₅H₄BrN₅ Bod tání: >250 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00082518 CAS číslo: 6974-78-3 EINECS: 230-225-1 |