Dimolybdenum boride ≥99.5% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
43680.22
43680.14
43680.22EA
10400
CZK
43680.22
43680.14
Dimolybdenum boride ≥99.5% (metals basis)
Dimolybdenum boride
Vzorec:
BMo₂ |
MDL Number:
MFCD01310400 CAS číslo: 12006-99-4 EINECS: 234-492-5 |