Tisk…
Dimolybdenum boride ≥99.5% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
43680.22 43680.14
43680.22EA 10400 CZK
43680.22 43680.14
Dimolybdenum boride ≥99.5% (metals basis)
Dimolybdenum boride
Vzorec: BMo₂
MDL Number: MFCD01310400
CAS číslo: 12006-99-4
EINECS: 234-492-5