Cerium(III) carbonate hydrate 99.9% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
379400100
379400500
379402500
ACRO379400100EA
765
CZK
ACRO379400100
ACRO379400500
ACRO379402500
Cerium(III) carbonate hydrate 99.9% (trace metals basis)
Cerium(III) carbonate hydrate
Vzorec:
C₃Ce₂O₉·H₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149635 CAS číslo: 54451-25-1 EINECS: 208-655-6 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Total trace metal impurities | ≤0.1 % |