1,3,5-Tris(bromomethyl)benzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
657336-10G
657336-5G
SIAL657336-10GEA
9200
CZK
SIAL657336-10G
SIAL657336-5G
1,3,5-Tris(bromomethyl)benzene, Sigma-Aldrich®
1,3,5-Tris(bromomethyl)benzene
Vzorec:
C₉H₉Br₃ MW: 356,88 g/mol |
MDL Number:
MFCD00182500 CAS číslo: 18226-42-1 UN: 3261 ADR: 8,II |