2,2,2,4'-Tetrafluoroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
402478-10G
402478-1G
SIAL402478-10GEA
5220
CZK
SIAL402478-10G
SIAL402478-1G
2,2,2,4'-Tetrafluoroacetophenone, Sigma-Aldrich®
2,2,2,4'-Tetrafluoroacetophenone
Vzorec:
C₈H₄F₄O MW: 192,1104 g/mol |
MDL Number:
MFCD00042393 CAS číslo: 655-32-3 EINECS: 211-509-4 |