4-Fluoro-N-methylbenzylamine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
N-Methyl-4-fluorobenzylamine
H54369.03
H54369.06
H54369.03EA
1220
CZK
H54369.03
H54369.06
4-Fluoro-N-methylbenzylamine 97%
4-Fluoro-N-methylbenzylamine
Purity: 97%
CAS No.: 405-66-3
Molecular Formula: C8H10FN
Formula Weight: 139.17
Flash Point: 71°(160°F)
Refractive Index: 1.499
Boiling Point: 180-181°
MDL No.: MFCD03839848
Vzorec:
C₈H₁₀FN MW: 139,17 g/mol Bod varu: 180…181 °C Hustota: 1,056 Bod vzplanutí: 71 °C (160 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03839848 CAS číslo: 405-66-3 |