Tisk…
3-Fluoro-N-methylbenzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (3-Fluorobenzyl)methylamine, 1-(3-Fluorophenyl)-N-methylmethanamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
631108-1G 631108-5G
SIAL631108-1GEA 1850 CZK
SIAL631108-1G SIAL631108-5G
3-Fluoro-N-methylbenzylamine, Sigma-Aldrich®
3-Fluoro-N-methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₀FN
MW: 139,17 g/mol
MDL Number: MFCD04623547
CAS číslo: 90389-84-7