Tisk…
2-Fluoro-N-methylbenzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-(2-Fluorophenyl)-N-methylmethanamine, (2-Fluorobenzyl)methylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
631094-1G 631094-5G
SIAL631094-1GEA 0 CZK
SIAL631094-1G SIAL631094-5G
2-Fluoro-N-methylbenzylamine, Sigma-Aldrich®
2-Fluoro-N-methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₀FN
MW: 139,17 g/mol
MDL Number: MFCD04629633
CAS číslo: 399-30-4