2-Bromobenzylamine hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A18151.06
A18151.14
A18151.06EA
1980
CZK
A18151.06
A18151.14
2-Bromobenzylamine hydrochloride 97%
2-Bromobenzylamine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 5465-63-4
Molecular Formula: C7H8BrN.HCl
Formula Weight: 222.52
Melting Point: 227-230°
Beilstein Reference: 3913456
Vzorec:
C₇H₉BrClN MW: 222,52 g/mol Bod tání: 227…230 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012853 CAS číslo: 5465-63-4 |