Tisk…

1,3-Dibromo-3-methylbutane ≥98%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

B20468.06 B20468.14 B20468.22
B20468.06EA 1130 CZK
B20468.06 B20468.14 B20468.22
1,3-Dibromo-3-methylbutane ≥98%
1,3-Dibromo-3-methylbutane

Purity: 98% CAS No.: 24443-15-0 Molecular Formula: (CH3)2CBrCH2CH2Br Formula Weight: 229.95 Flash Point: 110°(230°F)

Vzorec: C₅H₁₀Br₂
Hustota: 1,69
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060773
CAS číslo: 24443-15-0

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR