Perfluoropelargonic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
394459-25G
394459-5G
SIAL394459-25GEA
4410
CZK
SIAL394459-25G
SIAL394459-5G
Perfluoropelargonic acid, Sigma-Aldrich®
Perfluoropelargonic acid
Vzorec:
C₉HF₁₇O₂ |
MDL Number:
MFCD00039605 CAS číslo: 375-95-1 EINECS: 206-801-3 UN: 3261 ADR: 8,III |