Phenyl formate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L00289.06
L00289.14
L00289.06EA
1950
CZK
L00289.06
L00289.14
Phenyl formate 95%
Phenyl formate
Purity: 95%
CAS No.: 1864-94-4
Molecular Formula: HCOOC6H5
Formula Weight: 122.12
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.5120
Boiling Point: 72-74°/13mm
Beilstein Reference: 507113
MDL No.: MFCD00014126
Vzorec:
C₇H₆O₂ MW: 122,12 g/mol Bod varu: 72…74 °C (13 mmHg) Hustota: 1,090 Bod vzplanutí: 71 °C (159 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014126 CAS číslo: 1864-94-4 EINECS: 217-471-5 |