Tisk…
Sodium hexanoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
C4026-10G C4026-25G
SIALC4026-10GEA 4550 CZK
SIALC4026-10G SIALC4026-25G
Sodium hexanoate, Sigma-Aldrich®
Sodium hexanoate
Vzorec: C₆H₁₁NaO₂
MDL Number: MFCD00059056
CAS číslo: 10051-44-2
EINECS: 233-179-0