Digitonin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D141-100MG
D141-500MG
SIALD141-100MGEA
3920
CZK
SIALD141-100MG
SIALD141-500MG
Digitonin, Sigma-Aldrich®
Digitonin
Vzorec:
C₅₆H₉₂O₂₉ |
MDL Number:
MFCD00077729 CAS číslo: 11024-24-1 EINECS: 234-255-6 UN: 3462 ADR: 6.1,III |