Digitonin
Dodavatel: PanReac AppliChem
A1905.0001
A1905.0005
A1905.0001EA
12210
CZK
A1905.0001
A1905.0005
Digitonin
Digitonin
Vzorec:
C₅₆H₉₂O₂₉ |
MDL Number:
MFCD00077729 CAS číslo: 11024-24-1 EINECS: 234-255-6 UN: 3462 ADR: 6.1,III |