Digitonin
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Digitonin
407565000
407560050
ACRO407565000EA
10340
CZK
ACRO407565000
ACRO407560050
Digitonin
Digitonin
Vzorec:
C₅₆H₉₂O₂₉ MW: 1229,312 g/mol Bod tání: 240 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00077729 CAS číslo: 11024-24-1 EINECS: 234-255-6 UN: 3462 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤6 % (1 g, 105°C) |
Appearance of solution | (2.5% in warm EtOH) clear colorless to faint yellow |
Residue after ignition | ≤0.3 % |
Specific optical rotation | -45° to -51° (20°C, 589 nm) (c=10, 75% acetic acid) |