3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B22413.06
B22413.14
B22413.06EA
1240
CZK
B22413.06
B22413.14
3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone 99%
3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone
Purity: 99%
CAS No.: 22362-66-9
Molecular Formula: C8H6Br2O2
Formula Weight: 293.95
Melting Point: 108-111°
MDL No.: MFCD00191992
Vzorec:
C₈H₆Br₂O₂ Bod tání: 108…111 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00191992 CAS číslo: 22362-66-9 |