Dibenzyl carbonate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11464.09
A11464.18
A11464.30
A11464.09EA
2960
CZK
A11464.09
A11464.18
A11464.30
Dibenzyl carbonate ≥98%
Dibenzyl carbonate
Purity: 98%
CAS No.: 3459-92-5
Molecular Formula: C15H14O3
Formula Weight: 242.27
Flash Point:
Vzorec:
C₁₅H₁₄O₃ MW: 242.27 g/mol Bod varu: 150…155 °C (0.8 mmHg) Bod tání: 27…30 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00014436 CAS číslo: 3459-92-5 EINECS: 222-401-1 |