Tisk…
2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
187840500 187842500 187840050
ACRO187840500EA 2810 CZK
ACRO187840500 ACRO187842500 ACRO187840050
2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone 99%
2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone
Vzorec: C₁₆H₁₆O₃
Bod tání: 64…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008475
CAS číslo: 24650-42-8
EINECS: 246-386-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 68 °C
Loss on drying ≤0.2 % (75 °C, 2 hrs)
Heavy metals ≤50 ppm
GC ≥98.5 %