Tisk…
3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L10006.06 L10006.14
L10006.06EA 1520 CZK
L10006.06 L10006.14
3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone ≥99%
3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone
Purity: 99% CAS No.: 3321-92-4 Molecular Formula: C8H6Cl2O2 Formula Weight: 205.04 Melting Point: 95-98° Boiling Point: 132-134°/18mm MDL No.: MFCD00016417
Vzorec: C₈H₆Cl₂O₂
Bod varu: 132…134 °C (18 mmHg)
Bod tání: 95…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016417
CAS číslo: 3321-92-4