Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Tetrahydrothiopyran-4-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
155160-1G
155160-5G
SIAL155160-1GEA
1630
CZK
SIAL155160-1G
SIAL155160-5G
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one, Sigma-Aldrich®
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one
Vzorec:
C₅H₈OS MW: 116,18 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006660 CAS číslo: 1072-72-6 EINECS: 214-015-7 |