Tisk…
Brom 1 mol/l in acetic acid, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
388401000 388408000
388401000.EA 3790 CZK
388401000. 388408000.
Brom 1 mol/l in acetic acid, AcroSeal®
Bromine
Vzorec: Br₂
MW: 159.81
Bod varu: 58.7
Bod tání: -7.2
Bod vzplanutí: 40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010896
CAS číslo: 7726-95-6
EINECS: 231-778-1
UN: 2922
ADR: 8 I
Merck Index: 13,01378
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear red Solution
Strength 0.90 to 1.10 M