Tisk…
Samarium(III) perchlorate 50% (w/w) vodný roztok, Reagent Grade
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
40567.09 40567.18
40567.09EA 3170 CZK
40567.09 40567.18
Samarium(III) perchlorate 50% (w/w) vodný roztok, Reagent Grade
Samarium(III) perchlorate
CAS No.: 13569-60-3 Molecular Formula: Sm(ClO4)3.6H2O Formula Weight: 556.80 (448.70anhy) Physical Form: Liquid Odour: Odourless UN No.: 3211 MDL No.: MFCD00049769
Vzorec: Cl₃O₁₂Sm
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00049769
CAS číslo: 13569-60-3
EINECS: 236-986-6
UN: 3211
ADR: 5.1,II