Tisk…
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H53120.MD H53120.03
H53120.MDEA 1650 CZK
H53120.MD H53120.03
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 847756-88-1 Molecular Formula: C7H5BClF3O2 Formula Weight: 224.38 Melting Point: 206-212° MDL No.: MFCD03788417
Vzorec: C₇H₅BClF₃O₂
Bod tání: 206…212 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788417
CAS číslo: 847756-88-1