Tisk…
6-Hydroxy-m-anisidine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H33724.03 H33724.06
H33724.03EA 2130 CZK
H33724.03 H33724.06
6-Hydroxy-m-anisidine 97%
6-Hydroxy-m-anisidine
Vzorec: C₇H₉NO₂
Bod tání: 135…137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06616911
CAS číslo: 20734-76-3