4'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(4-Fluoro-2-methoxyphenyl)ethanone
L09862.03
L09862.06
L09862.03EA
2810
CZK
L09862.03
L09862.06
4'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone ≥97%
4'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 51788-80-8
Molecular Formula: C9H9FO2
Formula Weight: 168.17
Melting Point: 51-53°
Beilstein Reference: 2251986
Vzorec:
C₉H₉FO₂ MW: 168,17 g/mol Bod tání: 51…53 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00061143 CAS číslo: 51788-80-8 |