Tisk…
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H32854.MD H32854.03
H32854.MDEA 5940 CZK
H32854.MD H32854.03
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone ≥98%
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 699-92-3 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 MDL No.: MFCD09055140
Vzorec: C₈H₇FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09055140
CAS číslo: 699-92-3