3'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1-(3-Bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
689238-1G
689238-5G
SIAL689238-1GEA
3580
CZK
SIAL689238-1G
SIAL689238-5G
3'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone, Sigma-Aldrich®
3'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Vzorec:
C₈H₄BrF₃O MW: 253,0160 g/mol |
MDL Number:
MFCD00511232 CAS číslo: 655-26-5 |