Tisk…
3'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-(3-Bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
689238-1G 689238-5G
SIAL689238-1GEA 3580 CZK
SIAL689238-1G SIAL689238-5G
3'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone, Sigma-Aldrich®
3'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₄BrF₃O
MW: 253,0160 g/mol
MDL Number: MFCD00511232
CAS číslo: 655-26-5