2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-Bromo-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone, 2,4-Difluorophenacyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
595152-1G
595152-5G
SIAL595152-1GEA
2710
CZK
SIAL595152-1G
SIAL595152-5G
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone
Vzorec:
C₈H₅BrF₂O MW: 235,03 g/mol |
MDL Number:
MFCD00142822 CAS číslo: 102429-07-2 |