Chlorovodík 3 mol/l in cyclopentyl methyl ether
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H33398.AE
H33398.AP
H33398.AEEA
2250
CZK
H33398.AE
H33398.AP
Chlorovodík 3 mol/l in cyclopentyl methyl ether
Chlorovodík
Vzorec:
HCl MW: 36.46 Bod varu: 106 °C Hustota: 0.895 Bod vzplanutí: 10 °C (50 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS číslo: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 2924 ADR: 3 II |