Tisk…
Chlorovodík 1 M in ethyl acetate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H32266.AE H32266.AP
H32266.AEEA 2890 CZK
H32266.AE H32266.AP
Chlorovodík 1 M in ethyl acetate
Chlorovodík
CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: ClH Formula Weight: 36.46 Storage Temperature: 2°C to 8°C UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00011324
Vzorec: HCl
Hustota: 0,900
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3,II