Tisk…
Chlorovodík 1 M in acetic acid
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H27347.AE H27347.AU
H27347.AEEA 1060 CZK
H27347.AE H27347.AU
Chlorovodík 1 M in acetic acid
Chlorovodík
CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: HCl Formula Weight: 36.46 Flash Point: 40°(104°F) Odour: Acrid UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00011324
Vzorec: HCl
Hustota: 1,050
Bod vzplanutí: 40 °C (104 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2920
ADR: 8,II