Tetramethylamoniumhydroxid 1 mol/l vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
426318-1L
426318-250ML
SIAL426318-1LEA
4090
CZK
SIAL426318-1L
SIAL426318-250ML
Tetramethylamoniumhydroxid 1 mol/l vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Tetramethylamoniumhydroxid
Vzorec:
C₄H₁₃NO Bod varu: 110 °C (1013 hPa) Hustota: 1,02 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008280 CAS číslo: 75-59-2 EINECS: 200-882-9 UN: 1835 ADR: 8,II |