Tisk…
Tetramethylamoniumhydroxid 1.0 M vodný roztok ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
44938.K2 44938.AK
44938.K2EA 6590 CZK
44938.K2 44938.AK
Tetramethylamoniumhydroxid 1.0 M vodný roztok ACS
Tetramethylamoniumhydroxid
CAS No.: 75-59-2 Molecular Formula: C4H13NO Formula Weight: 91.15 Physical Form: Liquid Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow Beilstein Reference: 3558708 Merck Reference: 14,9224 UN No.: 1835 MDL No.: MFCD00008280
Vzorec: C₄H₁₃NO
Bod varu: 110 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008280
CAS číslo: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 1835
ADR: 8,III
Merck Index: 14,9224