Tisk…
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B24117.06 B24117.03 B24117.14
B24117.06EA 5770 CZK
B24117.06 B24117.03 B24117.14
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid ≥98%
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 139911-29-8 Molecular Formula: C7H8BFO2 Formula Weight: 153.95 Melting Point: 199-201° MDL No.: MFCD02093072
Vzorec: C₇H₈BFO₂
Bod tání: 199…201 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093072
CAS číslo: 139911-29-8