3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Fluoro-4-methylbenzeneboronic acid
B24512.06
B24512.03
B24512.14
B24512.06EA
3160
CZK
B24512.06
B24512.03
B24512.14
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid ≥98%
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 168267-99-0
Molecular Formula: C7H8BFO2
Formula Weight: 153.95
Melting Point: 234°
Beilstein Reference: 8544594
Vzorec:
C₇H₈BFO₂ Bod tání: 234 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02683115 CAS číslo: 168267-99-0 |