4,6-Dichloro-o-toluidine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A12591.06
A12591.14
A12591.06EA
1900
CZK
A12591.06
A12591.14
4,6-Dichloro-o-toluidine ≥97%
4,6-Dichloro-o-toluidine
Purity: 97%
CAS No.: 30273-00-8
Molecular Formula: C7H7Cl2N
Formula Weight: 176.05
Melting Point: 43-45°
Boiling Point: 82-84°/0.1mm
MDL No.: MFCD00044074
Vzorec:
C₇H₇Cl₂N Bod varu: 82…84 °C (0,1 mmHg) Bod tání: 43…45 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00044074 CAS číslo: 30273-00-8 |