4-Bromo-2-ethylaniline ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L12725.06
L12725.14
L12725.06EA
1710
CZK
L12725.06
L12725.14
4-Bromo-2-ethylaniline ≥97%
4-Bromo-2-ethylaniline
Purity: 97%
CAS No.: 45762-41-2
Molecular Formula: C8H10BrN
Formula Weight: 200.08
Refractive Index: 1.6020
Boiling Point: 110-112°/2mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00041434
Vzorec:
C₈H₁₀BrN Bod varu: 110…112 °C (2 mmHg) Hustota: 1,412 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041434 CAS číslo: 45762-41-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |