Tisk…
4-Isopropoxyphenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H52675.03 H52675.06 H52675.14
H52675.03EA 1150 CZK
H52675.03 H52675.06 H52675.14
4-Isopropoxyphenylboronic acid ≥97%
4-Isopropoxyphenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 153624-46-5 Molecular Formula: C9H13BO3 Formula Weight: 180.01 Melting Point: 150-154° MDL No.: MFCD03427051
Vzorec: C₉H₁₃BO₃
Bod tání: 150…154 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03427051
CAS číslo: 153624-46-5