Tisk…
2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B22891.03 B22891.06 B22891.14
B22891.03EA 2330 CZK
B22891.03 B22891.06 B22891.14
2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid ≥98%
2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 154549-38-9 Molecular Formula: C15H25BO2 Formula Weight: 248.16 Melting Point: ca 165° dec. MDL No.: MFCD02683099
Vzorec: C₁₅H₂₅BO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683099
CAS číslo: 154549-38-9