4-Nonylphenylboronic acid
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms:
4-N-Nonylphenylboronic acid, 4-n-Nonylbenzeneboronic acid, FAAH/MAGL-IN-4
13140-100
13140-250
13140-500
13140-1
CAYM13140-100EA
797
CZK
CAYM13140-100
CAYM13140-250
CAYM13140-500
CAYM13140-1
4-Nonylphenylboronic acid
4-Nonylphenylboronic acid
Vzorec:
C₁₅H₂₅BO₂ |
MDL Number:
MFCD02093070 CAS číslo: 256383-45-6 |