Tisk…
4-Nonylphenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L17753.03 L17753.06
L17753.03EA 3160 CZK
L17753.03 L17753.06
4-Nonylphenylboronic acid ≥98%
4-Nonylphenylboronic acid
Purity: 98+% CAS No.: 256383-45-6 Molecular Formula: C15H25BO2 Formula Weight: 248.18 Melting Point: 82-85° Beilstein Reference: 8215118
Vzorec: C₁₅H₂₅BO₂
Bod tání: 82…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093070
CAS číslo: 256383-45-6