Tisk…
4-Isobutylphenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Isobutylbenzeneboronic acid
H52603.03 H52603.06
H52603.03EA 1070 CZK
H52603.03 H52603.06
4-Isobutylphenylboronic acid ≥98%
4-Isobutylphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 153624-38-5 Molecular Formula: C10H15BO2 Formula Weight: 178.04 Melting Point: 117-120° MDL No.: MFCD01632198
Vzorec: C₁₀H₁₅BO₂
Bod tání: 117…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01632198
CAS číslo: 153624-38-5